Få mere at vide
2-Bromophenol, 98%
Artikelnummer. 11498066
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498066 25 g 25g
11408076 100 g 100g
11418076 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14112.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-56-7 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
2-Bromphenol brugt som et desinfektionsbiprodukt fundet i kloreret poolvand. Anvendes til fremstilling af anti-benzofurobenzofurandiimider. Det blev også brugt til at studere fotonedbrydning af 2-bromphenol ved hjælp af UV-Vis spektroskopi og HPLC.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromphenol brugt som et desinfektionsbiprodukt fundet i kloreret poolvand. Anvendes til fremstilling af anti-benzofurobenzofurandiimider. Det blev også brugt til at studere fotonedbrydning af 2-bromphenol ved hjælp af UV-Vis spektroskopi og HPLC.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og ether. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-56-7
Molekylær formel C6H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 173.009
MDL nummer MFCD00002146
InChI nøgle VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromophenol, phenol, 2-bromo, bromophenol, 2-bromfenol, 2-bromo phenol, 2-bromo-phenol, phenol, o-bromo, o-bromo-phenol, phenol, bromo, 2-bromfenol czech
PubChem CID 7244
IUPAC navn 2-bromphenol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromophenol
Smeltepunkt 5°C
Tæthed 1.636
Kogepunkt 194°C to 195°C
Flammepunkt 92°C (192°F)
Lugt Phenol-like
Brydningsindeks 1.589
Mængde 25 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1905115
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,1428
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and ether. Slightly soluble in water.
Formel vægt 173.01
Procent renhed 98%