missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromophenetole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromophenetole |
| CAS | 583-19-7 |
| Molekylær formel | C8H9BrO |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOc1ccccc1Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-ethoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vægt | 199.9837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?