missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromopentanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopentanedioic Acid |
| CAS | 51528-22-4 |
| Molekylær formel | C5 H7 Br O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-glutaric Acid (6CI), a-Bromoglutaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7BrO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)CCC(Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-bromopentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.011 |
| Formel vægt | 209.953 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?