Få mere at vide
2-Bromopentan, TRC
Artikelnummer. 30344296
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30344296 10 g
1 options
Artikelnummer. 30344296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68631510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopentane, Technical Grade
CAS 107-81-3
Molekylær formel C5 H11 Br
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H11Br/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCCC(C)Br
IUPAC navn 2-bromopentan
Molekylvægt (g/mol) 151.04
Formel vægt 150.0044