Få mere at vide
2-Bromopentan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopentane, Technical Grade |
| CAS | 107-81-3 |
| Molekylær formel | C5 H11 Br |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Br/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC(C)Br |
| IUPAC navn | 2-bromopentan |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.04 |
| Formel vægt | 150.0044 |