Få mere at vide
2-Bromopentan, tech. 90%
Artikelnummer. 11403427
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403427 25 g 25g
11413427 100 g 100g
11423427 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17205.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-81-3 | C5H11Br | 151,047 g/mol
Anvendes som et kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som et kemisk mellemprodukt.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløselig i dichlormethan, ether, ethylacetat, hexan og
methanol
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-81-3
Molekylær formel C5H11Br
Molekylvægt (g/mol) 151.047
MDL nummer MFCD00000160
InChI nøgle LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
PubChem CID 7890
IUPAC navn 2-brompentan
SMIL CCCC(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopentane
Smeltepunkt -96 °C
Kogepunkt 117 °C til 118 °C
Flammepunkt 20 °C (68 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 25 g
FN nummer UN2343
Beilstein 1718829
Formel vægt 151.05
Procent renhed 90%
Grad Teknisk