Få mere at vide
2-bromopalmitinsyre, TRC
Artikelnummer. 30347525
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30347525 5 g
1 options
Artikelnummer. 30347525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1826375G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-bromohexadecanoic acid
CAS 18263-25-7
Molekylær formel C16 H31 Br O2
Mængde 5 g
Synonym 2-Bromopalmitic Acid, 2-Bromohexadecanoic Acid, DL-2-Bromopalmitate, NSC 58378, alpha-Bromopalmitic Acid, 1-Bromopentadecanecarboxylic Acid, 2-Bromo-n-hexadecanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H31BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC(Br)C(=O)O
IUPAC navn 2-bromohexadecanoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 335.32
Formel vægt 334.151