missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-bromopalmitinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-bromohexadecanoic acid |
| CAS | 18263-25-7 |
| Molekylær formel | C16 H31 Br O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Bromopalmitic Acid, 2-Bromohexadecanoic Acid, DL-2-Bromopalmitate, NSC 58378, alpha-Bromopalmitic Acid, 1-Bromopentadecanecarboxylic Acid, 2-Bromo-n-hexadecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H31BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15H,2-14H2,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCC(Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-bromohexadecanoinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.32 |
| Formel vægt | 334.151 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?