Få mere at vide
2-Bromononane, 97%
Artikelnummer. 11361887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361887 1 g 1g
11371887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07387.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2216-35-5 | C9H19Br | 207.155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2216-35-5
Molekylær formel C9H19Br
Molekylvægt (g/mol) 207.155
MDL nummer MFCD00017865
InChI nøgle JQEFZTLHNWFZDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-nonyl bromide, nonane, 2-bromo, acmc-1cs41
PubChem CID 98219
IUPAC navn 2-bromononan
SMIL CCCCCCCC(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromononane
Tæthed 1.081
Kogepunkt 208°C to 209°C
Brydningsindeks 1.453
Mængde 1 g
Beilstein 1697559
Formel vægt 207.16
Procent renhed 97%