Få mere at vide
2-Bromonicotinic acid, 97%
Artikelnummer. 15453897
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453897 5 g 5g
15443897 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30239.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 35905-85-2 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35905-85-2
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.007
MDL nummer MFCD01646068
InChI nøgle MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
PubChem CID 233262
IUPAC navn 2-brompyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromonicotinic acid
Smeltepunkt ∼254°C
Mængde 5 g
Formel vægt 202.01
Procent renhed 97%