Få mere at vide
2-Bromonicotinic acid, 97%
Artikelnummer. 15443897
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443897 1 g 1g
15453897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30239.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35905-85-2 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35905-85-2
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.007
MDL nummer MFCD01646068
InChI nøgle MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
PubChem CID 233262
IUPAC navn 2-brompyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromonicotinic acid
Smeltepunkt ∼254°C
Mængde 1 g
Formel vægt 202.01
Procent renhed 97%