Få mere at vide
2-Bromonaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30331184
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30331184 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30331184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6859982.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-bromonaphthalene
CAS 580-13-2
Molekylær formel C10 H7 Br
Mængde 2.5 g
Synonym Naphthalene, 2-bromo-, 2-Bromonaphthalene, 2-Naphthyl bromide, NSC 4011, β-Bromonaphthalene, β-Naphthyl bromide
InChI formel InChI=1S/C10H7Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
SMIL Brc1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn 2-bromonaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 207.07
Formel vægt 205.9731