Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromonaphthalene |
| Smeltepunkt | 53,0 °C til 57,0 °C |
| Farve | Brun-orange til gul |
| Kogepunkt | 281,0 °C til 282,0 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C10H7Br |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |