Få mere at vide
2-Bromonaphthalen, 99%
Artikelnummer. 10052400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052400 25 g Glasflaske 25g
10762221 5 g Glasflaske 5g
11944521 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10052400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179710250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 580-13-2 | C10H7Br | 207,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 580-13-2
Molekylær formel C10H7Br
Molekylvægt (g/mol) 207.07
MDL nummer MFCD00004051
InChI nøgle APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11372
IUPAC navn 2-bromonaphthalen
SMIL BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromonaphthalene
Smeltepunkt 53,0 °C til 57,0 °C
Farve Brun-orange til gul
Kogepunkt 281,0 °C til 282,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7Br
Mængde 25 g
Beilstein 05,548
Merck Index 15,1437
Synonym naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i 8 dele alkohol, ether, kloroform og benzen
Formel vægt 207.07
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske