Få mere at vide
2-Bromonaphthalen, 98+%
Artikelnummer. 11478166
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478166 5 g 5g
11488166 25 g 25g
11498166 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15300.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 580-13-2 | C10H7Br | 207,07 g/mol
2-Bromonaphthalen anvendes som råmateriale til fremstilling af biaryler gennem Suzuki krydskoblingsreaktion. Yderligere spiller det en afgørende rolle i fremstillingen af farvestoffer. Det bruges også til at studere potentiel tumorgenicitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromonaphthalen anvendes som råmateriale til fremstilling af biaryler gennem Suzuki krydskoblingsreaktion. Yderligere spiller det en afgørende rolle i fremstillingen af farvestoffer. Det bruges også til at studere potentiel tumorgenicitet.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 580-13-2
Molekylær formel C10H7Br
Molekylvægt (g/mol) 207.07
MDL nummer MFCD00004051
InChI nøgle APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11372
IUPAC navn 2-bromonaphthalen
SMIL BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromonaphthalene
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Tæthed 1.605
Kogepunkt 281°C to 282°C
Flammepunkt 112°C (233°F)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1858110
Merck Index 14,1426
Synonym naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 207.08
Procent renhed ≥98%