Få mere at vide
2-Bromomethylphenylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromomethylphenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 377780-72-8 |
| Molekylær formel | C13H18BBrO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(2-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,9H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2CBr |
| IUPAC navn | 2-[2-(bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 297 |
| Formel vægt | 296.0583 |