Få mere at vide
2-(bromomethyl)naftalen, 96%
Artikelnummer. 10521092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10521092 5 g Glasflaske 5g
10722011 1 g Glasflaske 1g
10343912 25 g Glasflaske 25g
10222752 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10521092 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 DKK
    330.65 DKK / 5g
    Spare 62.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 939-26-4 | C11H9Br | 221,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 939-26-4
Molekylær formel C11H9Br
Molekylvægt (g/mol) 221.10
MDL nummer MFCD00004123
InChI nøgle RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
PubChem CID 70320
IUPAC navn 2-(brommethyl)naphthalen
SMIL BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromomethyl)naphthalene
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 52 °C til 57 °C
Farve Gul til Beige
Kogepunkt 213 °C (100,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CH2Br
Mængde 5 g
Beilstein 05,568
Formel vægt 221.1
Procent renhed 96%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Bromomethyl)naphthalene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.