Få mere at vide
2-(bromomethyl)naftalen, 96%
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i vand (reagerer) og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Bromomethyl)naphthalene |
| Smeltepunkt | 51 °C til 55 °C |
| Kogepunkt | 213 °C (100 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 636546 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (reagerer) og kloroformer. |
| Formel vægt | 221.1 |
| Procent renhed | 96% |