Få mere at vide
2-(Bromomethyl)benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Bromomethyl)benzonitrile |
| CAS | 22115-41-9 |
| Molekylær formel | C8H6BrN |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | alpha-Bromo-o-tolunitrile, (2-Cyanophenyl)methyl Bromide, 1-(Bromomethyl)-2-cyanobenzene, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, 2-Cyano-a-bromotoluene, 2-Cyanobenzyl Bromide, o-(Bromomethyl)benzonitrile, o-Cyanobenzyl bromide, alpha-Bromo-2-cyanotoluene, alpha-Bromo-otolunitrile, alpha-Bromo-o-toluonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrN/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5H2 |
| SMIL | BrCc1ccccc1C#N |
| IUPAC navn | 2-(bromomethyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.04 |
| Formel vægt | 194.9684 |