Få mere at vide
2-(Bromomethyl)benzonitrile, TRC
Artikelnummer. 30341417
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30341417 1 g
1 options
Artikelnummer. 30341417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6879701G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromomethyl)benzonitrile
CAS 22115-41-9
Molekylær formel C8H6BrN
Mængde 1 g
Synonym alpha-Bromo-o-tolunitrile, (2-Cyanophenyl)methyl Bromide, 1-(Bromomethyl)-2-cyanobenzene, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, 2-Cyano-a-bromotoluene, 2-Cyanobenzyl Bromide, o-(Bromomethyl)benzonitrile, o-Cyanobenzyl bromide, alpha-Bromo-2-cyanotoluene, alpha-Bromo-otolunitrile, alpha-Bromo-o-toluonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H6BrN/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5H2
SMIL BrCc1ccccc1C#N
IUPAC navn 2-(bromomethyl)benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 196.04
Formel vægt 194.9684