Få mere at vide
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450576
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450576 1 g 1g
15460576 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53309.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 441011-76-3
Molekylær formel C12H16BBrO2
MDL nummer MFCD04039022
Synonym 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid neopentyl glycol ester; 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid mono(2,2-dimethylpropyl) ester
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 282.97
Procent renhed 95%