Få mere at vide
2-(brommethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340607
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11340607 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10376804 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11340607 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38008CB
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 869901-04-2
Molekylær formel C10H13BrN2
Molekylvægt (g/mol) 241.132
MDL nummer MFCD09817465
InChI nøgle UFXKRINLXMWRES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromomethyl-6-pyrrolidin-1-ylpyridine, pyridine,2-bromomethyl-6-1-pyrrolidinyl, 6-bromomethyl-2-pyrrolidinylpyridine, 1-6-bromomethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, pyridine, 2-bromomethyl-6-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 24229482
IUPAC navn 2-(brommethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridin
SMIL C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromomethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 241.13
Procent renhed 97%