Få mere at vide
2-Bromomethyl-6-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromomethyl-6-nitrobenzoic acid methyl ester |
| CAS | 61940-21-4 |
| Molekylær formel | C9 H8 Br N O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-6-nitro-, methyl ester (9CI, ACI), 2-Bromomethyl-6-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-(2-bromomethyl)-6-nitrobenzoate, Methyl 2-(Bromomethyl)-6-nitrobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)8-6(5-10)3-2-4-7(8)11(13)14/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1c(CBr)cccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.07 |
| Formel vægt | 272.9637 |