Få mere at vide
2-Bromomethyl-6-methylpyridine, 97%
Artikelnummer. 15421678
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421678 5 g 5g
15431678 250 mg 250mg
15411678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55438.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68470-59-7 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68470-59-7
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.05
MDL nummer MFCD04967229
InChI nøgle WJFDCFHWFHCLIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-bromomethyl-6-methyl, 6-methyl-2-bromomethyl pyridine, 2-bromomethyl-6-methyl-pyridine, 6-bromomethyl-2-methylpyridine, pubchem22577, acmc-209ur7, 2-methyl-6-bromomethyl-pyridine, 2-bromomethyl-6-methyl pyridine
PubChem CID 12543733
IUPAC navn 2-(brommethyl)-6-methylpyridin
SMIL CC1=NC(CBr)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromomethyl-6-methylpyridine
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 186.05
Procent renhed 97%