Få mere at vide
2-(brommethyl)-5-(trifluormethyl)furan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10520742
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10520742 250 mg 250mg
10242502 1 g 1g
10200275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10520742 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00141CB
Kemiske identifikatorer
CAS 17515-77-4
Molekylær formel C6H4BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 229.00
MDL nummer MFCD03086219
InChI nøgle YNHVBNGRNNVEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl-furan, furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl, pubchem13345, 5-trifluoromethyl furfuryl bromide, 2-bromomethyl-5-trifloromethyl furan, 5-bromomethyl-2-trifluoromethyl furan
PubChem CID 2794605
IUPAC navn 2-(brommethyl)-5-(trifluormethyl)furan
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(CBr)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 228.99
Procent renhed 97%