Få mere at vide
[2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol, Mikromol™
Beskrivelse
[2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers) |
| CAS | 68751-57-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H11 Br Cl2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-, 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, [2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11BrCl2O3/c12-6-11(16-5-8(4-15)17-11)9-2-1-7(13)3-10(9)14/h1-3,8,15H,4-6H2 |
| SMIL | OCC1COC(CBr)(O1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | [2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol |
| Vis mere |