Få mere at vide
[2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049981
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049981 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049981 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0145.090100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers)
CAS 68751-57-5
Analyt- eller komponentnavne 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H11 Br Cl2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-, 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, [2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
InChI formel InChI=1S/C11H11BrCl2O3/c12-6-11(16-5-8(4-15)17-11)9-2-1-7(13)3-10(9)14/h1-3,8,15H,4-6H2
SMIL OCC1COC(CBr)(O1)c2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC navn [2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 342.01
Mængde 100 mg
Formel vægt 339.9269 g/mol