Få mere at vide
2-(brommethyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-hydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10003583
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10003583 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10626994 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10003583 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03858CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-40-8
Molekylær formel C9H10Br2N2
Molekylvægt (g/mol) 306.001
MDL nummer MFCD09702343
InChI nøgle WHMCWOHHFOGLGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d imidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1,3-benzodiazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hbr, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole-hydrogen bromide 1/1
PubChem CID 24229451
IUPAC navn 2-(brommethyl)-1-methylbenzimidazol;hydrobromid
SMIL CN1C2=CC=CC=C2N=C1CBr.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 306
Procent renhed 97%