Få mere at vide
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30947470
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30947470 1 g 1g
30942311 25 g 25g
30946915 5 g 5g
30935386 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30947470 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD108621g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
CAS 239087-08-2
Molekylær formel C8H5BrF4
MDL nummer MFCD00082477
Mængde 1 g
SMIL FC(C1=C(CBr)C(F)=CC=C1)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 257.02
Procent renhed 98%