missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Bromomethyl)-1,4-naphthoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Bromomethyl)-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 50371-30-7 |
| Molekylær formel | C11H7BrO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7BrO2/c12-6-7-5-10(13)8-3-1-2-4-9(8)11(7)14/h1-5H,6H2 |
| SMIL | BrCC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-(bromomethyl)naphthalene-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.08 |
| Formel vægt | 249.9629 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?