Få mere at vide
2-Bromomethyl-1,4-benzodioxane, 97%
Artikelnummer. 11319759
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11319759
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22149.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2164-34-3 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2164-34-3
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD00044831
InChI nøgle QYLFKNVZIFTCIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1,4-benzodioxane, 2-bromomethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 2-bromomethyl-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 2-bromomethyl-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 2-bromomethyl-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine, 2-bromomethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 3-bromomethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, acmc-1cuiw, 2-bromomethylbenzo-1,4-dioxan
PubChem CID 98333
IUPAC navn 3-(bromomethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMIL C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromomethyl-1,4-benzodioxane
Kogepunkt 143°C to 146°C (8 mmHg)
Brydningsindeks 1.5745
Mængde 1 g
Beilstein 150154
Formel vægt 229.07
Procent renhed 97%