Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 228.11 |
| Procent renhed | 95% |