Få mere at vide
2-Bromomesitylen, TRC
Artikelnummer. 30340979
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30340979 1 g
1 options
Artikelnummer. 30340979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6818651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromomesitylene
CAS 576-83-0
Molekylær formel C9H11Br
Mængde 1 g
Synonym 1-Bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 1-Bromomesitylene, 2,4,6-Trimethyl-1-bromobenzene, 2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
InChI formel InChI=1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
SMIL Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
IUPAC navn 2-bromo-1,3,5-trimethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 199.09
Formel vægt 198.0044