Få mere at vide
2-Bromoisovaleric acid, 96%
Artikelnummer. p-7080970
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11459642
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10756.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 565-74-2 | C5H9BrO2 | 181.029 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-74-2
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.029
MDL nummer MFCD00004210
InChI nøgle UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methylbutyric acid, 2-bromoisovaleric acid, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl, alpha-bromoisovaleric acid, butyric acid, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-butanoic acid, .alpha.-bromoisovaleric acid, +/--2-bromo-3-methylbutyric acid, bromisovaleriansaure, acmc-209wpb
PubChem CID 11268
IUPAC navn 2-brom-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)C(C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoisovaleric acid
Smeltepunkt 36°C to 42°C
Kogepunkt 124°C to 126°C (20 mmHg)
Lugt Acrid
Lineær formel (CH3)2CHCHBrCO2H
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Merck Index 14,1422
Formel vægt 181.04
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoisovaleric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Bromoisovaleric acid