Få mere at vide
2-Bromoisovalerinsyre, 96%
Artikelnummer. 11469642
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469642 50 g 50g
11459642 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469642 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10756.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 565-74-2 | C5H9BrO2 | 181,029 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-74-2
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.029
MDL nummer MFCD00004210
InChI nøgle UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methylbutyric acid, 2-bromoisovaleric acid, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl, alpha-bromoisovaleric acid, butyric acid, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-butanoic acid, .alpha.-bromoisovaleric acid, +/--2-bromo-3-methylbutyric acid, bromisovaleriansaure, acmc-209wpb
PubChem CID 11268
IUPAC navn 2-brom-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)C(C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoisovaleric acid
Smeltepunkt 36 °C til 42 °C
Kogepunkt 124 °C til 126 °C (20 mmHg)
Lugt Acrid
Lineær formel (CH3)2CHCHBrCO2H
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Merck Index 14,1422
Formel vægt 181.04
Procent renhed 97%