Få mere at vide
2-Bromoisobutyrylbromid, 97%
Artikelnummer. 15403267
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403267 500 g 500g
11431297 25 g 25g
11441297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15403267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24249.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 20769-85-1 | C4H6Br2O | 229,899 g/mol
2-Bromisobutyrylbromid bruges til at fremstille N-beskyttet halodienamid, som giver fire- og femleddede lactamer i nærvær af kobber(I) og en tertiær amin. Yderligere bruges det som atom transfer radikal polymerisation (ATRP) initiator til funktionalisering af hydroxylgrupper til stede på overfladen af grafenoxid. Det bruges også til fremstilling af polycaprolacton makroinitiatorer gennem reaktion med oligomer caprolacton diol og mesoporøse silica nanopartikler med ATRP initiator forankret på den ydre overflade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromisobutyrylbromid bruges til at fremstille N-beskyttet halodienamid, som giver fire- og femleddede lactamer i nærvær af kobber(I) og en tertiær amin. Yderligere bruges det som atom transfer radikal polymerisation (ATRP) initiator til funktionalisering af hydroxylgrupper til stede på overfladen af grafenoxid. Det bruges også til fremstilling af polycaprolacton makroinitiatorer gennem reaktion med oligomer caprolacton diol og mesoporøse silica nanopartikler med ATRP initiator forankret på den ydre overflade.
Opløselighed Blandbar med
acetone og kulstofdisulfid.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20769-85-1
Molekylær formel C4H6Br2O
Molekylvægt (g/mol) 229.899
MDL nummer MFCD00000122
InChI nøgle YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
PubChem CID 88685
IUPAC navn 2-brom-2-methylpropanoylbromid
SMIL CC(C)(C(=O)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoisobutyryl bromide
Tæthed 1.86
Kogepunkt 160 °C til 162 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.5095
Mængde 500 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1746128
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med acetone og kulstofdisulfid.
Formel vægt 229.91
Procent renhed 97%