Få mere at vide
2-bromoisosmørsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoisobutyric Acid |
| CAS | 2052-01-9 |
| Molekylær formel | C4H7BrO2 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 2-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, α-Bromo-isobutyric Acid, 2-Bromo-2-methyl-propionic Acid, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid, 2-Bromoisobutyric Acid, Bromoisobutyric Acid, Isobromobutyric Acid, NSC 41213, α-Bromo-α-methylpropionic Acid, α-Bromoisobutyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | ethyl 2-bromo-2-methylpropanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 167 |
| Formel vægt | 165.9629 |