Få mere at vide
2-bromoisosmørsyre, 98%
Artikelnummer. 11442548
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442548 25 g 25g
11452548 100 g 100g
11462548 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15854.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2052-01-9 | C4H7BrO2 | 167,00 g/mol
2-Bromisosmørsyre anvendes i syntesen af dextranmakroinitiator til atomoverførselsradikalpolymerisation (ATRP) ved delvis esterificering af polysaccharidets hydroxylgruppe. De multifunktionelle silicakolloider blev fremstillet ved at overtrække dem med 2-brom-2-methylpropionsyrestabiliserede kvanteprikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromisobutyric acid anvendes i syntesen af dextran makroinitiator til atom transfer radikal polymerisation (ATRP) ved delvis esterificering af hydroxylgruppen i polysaccharidet. De multifunktionelle silicakolloider blev fremstillet ved at overtrække dem med 2-brom-2-methylpropionsyrestabiliserede kvanteprikker.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Ukompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-01-9
Molekylær formel C4H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 167.00
MDL nummer MFCD00004168
InChI nøgle XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoisobutyric acid, 2-bromo-2-methylpropionic acid, isobromobutyric acid, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl, alpha-bromoisobutyric acid, .alpha.-bromoisobutyric acid, 2-bromo-2-methyl-propanoic acid, propionic acid, 2-bromo-2-methyl, unii-821p2r6b0a, ccris 9046
PubChem CID 74924
IUPAC navn 2-brom-2-methylpropansyre
SMIL CC(C)(C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoisobutyric acid
Smeltepunkt 42 °C til 46 °C
Kogepunkt 198 °C til 200 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1745543
Merck Index 14,1421
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol og æter. Let opløselig i vand.
Formel vægt 167
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoisobutyric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoisobutyric acid