Få mere at vide
2-Bromoindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoindole |
| CAS | 139409-34-0 |
| Molekylær formel | C8H6BrN |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrN/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H |
| SMIL | Brc1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.04 |
| Formel vægt | 194.9684 |