Få mere at vide
2-Bromoinden, 98%
Artikelnummer. 11451050
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451050 5 g 5g
11441050 1 g 1g
11461050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25474.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10485-09-3 | C9H7Br | 195,059 g/mol
2-Brominden anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brominden anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10485-09-3
Molekylær formel C9H7Br
Molekylvægt (g/mol) 195.059
MDL nummer MFCD06797863
InChI nøgle CCUYEVNCRQDQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoindene, 1h-indene, 2-bromo, indene, 2-bromo, 2-bromanyl-1h-indene, 2-bromoindene, 95+%, 2-bromo-indene, pubchem9657, #, acmc-1c5rn, sodium perborate,tetrahydrate
PubChem CID 575586
IUPAC navn 2-brom-lH-inden
SMIL C1C2=CC=CC=C2C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoindene
Smeltepunkt 35°C to 37°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 195.06
Procent renhed 98%