Få mere at vide
2-Bromoimidazole, 95%
Artikelnummer. p-7034854
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15499287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52553.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16681-56-4 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
2-Bromimidazol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromimidazol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16681-56-4
Molekylær formel C3H3BrN2
Molekylvægt (g/mol) 146.98
MDL nummer MFCD02179526
InChI nøgle AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo, bromoimidazole, sftheabililuh@, pubchem8987, zlchem 1065, acmc-1btox, 2-bromanyl-1h-imidazole, ksc176e6b, 2-bromo-1h-imidazole
PubChem CID 2773261
IUPAC navn 2-brom-lH-imidazol
SMIL BrC1=NC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoimidazole
Smeltepunkt 197°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 146.98
Procent renhed 95%