Få mere at vide
2-bromofluoren, TRC
Artikelnummer. 30337197
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30337197 5 g
1 options
Artikelnummer. 30337197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6852255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromofluorene
CAS 1133-80-8
Molekylær formel C13H9Br
Mængde 5 g
Synonym 2-Bromo-9H-fluorene, NSC 1463
InChI formel InChI=1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
SMIL Brc1ccc2c(Cc3ccccc23)c1
IUPAC navn 2-bromo-9H-fluoren
Molekylvægt (g/mol) 245.11