Få mere at vide
2-bromofluoren, 95%
Artikelnummer. 11341967
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341967 25 g 25g
11331967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07589.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1133-80-8 | C13H9Br | 245,119 g/mol
2-Bromofluoren fungerer som et ikke-påtrængende endeafdækningsreagens for at kontrollere molekylvægte såvel som i dannelsen af veldefinerede oligomerer. Det bruges til at fremstille 2-brom-9-cyclohepta-2,4,6-trienyl-9H-fluoren og 9,9-dihexylfloren. Ud over dette bruges det til fremstilling af poly(di-n-hexylfluoren)s endeafsluttet med 2-bromfluoren, 2-brom-9,9-di-n-hexylfluoren og 9-bromoantracen gennem Ni(0)-medieret polymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromfluoren fungerer som et ikke-påtrængende endeafdækningsreagens for at kontrollere molekylvægte såvel som i dannelsen af veldefinerede oligomerer. Det bruges til at fremstille 2-brom-9-cyclohepta-2,4,6-trienyl-9H-fluoren og 9,9-dihexylfloren. Ud over dette bruges det til fremstilling af poly(di-n-hexylfluoren)s endeafsluttet med 2-bromfluoren, 2-brom-9,9-di-n-hexylfluoren og 9-bromoantracen gennem Ni(0)-medieret polymerisation.
Opløselighed Opløselig i chloroform og ethylacetat
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1133-80-8
Molekylær formel C13H9Br
Molekylvægt (g/mol) 245.119
MDL nummer MFCD00001115
InChI nøgle FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
PubChem CID 14336
IUPAC navn 2-brom-9H-fluoren
SMIL C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromofluorene
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Kogepunkt 185 °C (135 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1946701
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og ethylacetat.
Formel vægt 245.12
Procent renhed 95%