Få mere at vide
[(2-Bromoethyloxy)methyl]benzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoethoxymethylbenzene |
| CAS | 1462-37-9 |
| Molekylær formel | C9 H11 Br O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | GR 130510X, Umeclidinium related |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| SMIL | BrCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-bromoethoxymethylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.09 |
| Formel vægt | 213.9993 |