Få mere at vide
2-Bromoethylcyclopropane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoethylcyclopropane |
| CAS | 36982-56-6 |
| Molekylær formel | C5H9Br |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2-Bromoethyl)cyclopropane, 2-Cyclopropylethyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Br/c6-4-3-5-1-2-5/h5H,1-4H2 |
| SMIL | BrCCC1CC1 |
| IUPAC navn | 2-bromoethylcyclopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.03 |
| Formel vægt | 147.9888 |