Få mere at vide
2-Bromoethylammonium Bromide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15836630
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15836630 100 g
15800801 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15836630 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8201760100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2576-47-8
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 204.89
Tekniske data
Smeltepunkt 169°C to 176°C
MDL nummer MFCD00012886
Mængde 100 g
Synonym 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide, 2-Bromoethylammonium bromide