Få mere at vide
2-bromoethylamin hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30330833
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30330833 100 g
1 options
Artikelnummer. 30330833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB683750100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethylamine Hydrobromide
CAS 2576-47-8
Molekylær formel C2H7Br2N
Mængde 100 g
Synonym 1-Amino-2-bromoethane Hydrobromide, 2-Aminoethyl Bromide Hydrobromide, 2-Bromoethanamine Hydrobromide, 2-Bromoethylammonium Bromide, beta-Bromoethylamine Hydrobromide
InChI formel InChI=1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
SMIL Br.NCCBr
IUPAC navn 2-bromoethanamin; hydrobromid
Molekylvægt (g/mol) 204.89
Formel vægt 202.8945