Få mere at vide
2-Bromoethylamin hydrobromid, 99%
Artikelnummer. 11905171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
250g
25g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11905171 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10476900 25 g Plastflaske 25g
10486900 100 g Plastflaske 100g
10397143 250 g Plastflaske 250g
10359043 500 g Plastflaske 500g
10697513 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11905171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106930025
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 2576-47-8 | C2H6BrN·HBr | 204,9 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2576-47-8 , 107-09-5
Molekylær formel C2H6BrN·HBr
Molekylvægt (g/mol) 204.9
MDL nummer MFCD00012886
InChI nøgle WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
IUPAC navn 2-bromethanamin;hydrobromid
SMIL C(CBr)N.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethylamine hydrobromide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 172,0 °C til 176,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel BrCH2CH2NH2·HBr
Mængde 2.5 kg
Beilstein 04,134
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >500 g/L (20 °C)
Formel vægt 204.9
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller