Få mere at vide
2-Bromethylamin hydrobromid, 98+%
Artikelnummer. 11488257
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488257 50 g 50g
11498257 250 g 250g
11478257 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17625.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2576-47-8 | C2H7Br2N | 204,893 g/mol
2-Bromethylamin-hydrobromid anvendes til at konstruere C2 -symmetriske imidazolidinyliden-ligander med en dioxolan-rygrad. Det fungerer som en byggesten, der bruges til forskning i proteomik. Det bruges også som organiske og farmaceutiske mellemprodukter til fremstilling af førstehjælpsmedicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Bromethylamin-
hydrobromid bruges til at konstruere C2 -symmetriske imidazolidinyliden-ligander med en dioxolan-rygrad. Det fungerer som en byggesten, der bruges til forskning i proteomik. Det bruges også som organiske og farmaceutiske mellemprodukter til fremstilling af førstehjælpsmedicin.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Hygroskopisk og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2576-47-8
Molekylær formel C2H7Br2N
Molekylvægt (g/mol) 204.893
MDL nummer MFCD00012886
InChI nøgle WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
IUPAC navn 2-bromethanamin;hydrobromid
SMIL C(CBr)N.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethylamine hydrobromide
Smeltepunkt 172°C to 176°C
Mængde 50 g
Beilstein 3607605
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 204.9
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoethylamine hydrobromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethylamine hydrobromide