Få mere at vide
2-Bromoethylamine hydrobromide, 98+%
Beskrivelse
2-Bromethylamin-hydrobromid anvendes til at konstruere C2 -symmetriske imidazolidinyliden-ligander med en dioxolan-rygrad. Det fungerer som en byggesten, der bruges til forskning i proteomik. Det bruges også som organiske og farmaceutiske mellemprodukter til fremstilling af førstehjælpsmedicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
hydrobromid bruges til at konstruere C2 -symmetriske imidazolidinyliden-ligander med en dioxolan-rygrad. Det fungerer som en byggesten, der bruges til forskning i proteomik. Det bruges også som organiske og farmaceutiske mellemprodukter til fremstilling af førstehjælpsmedicin.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Hygroskopisk og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoethylamine hydrobromide |
| Smeltepunkt | 172°C to 176°C |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 3607605 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 204.9 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Bromoethylamine hydrobromide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Bromoethylamine hydrobromide