Få mere at vide
2-bromoethylamin hydrobromid, >98,0 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11499021 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11499021 25 g
11409031 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499021 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215487525
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2576-47-8
Molekylær formel C2H7Br2N
Molekylvægt (g/mol) 204.893
InChI nøgle WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
IUPAC navn 2-bromethanamin;hydrobromid
SMIL C(CBr)N.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethylamine Hydrobromide
Navn note Kvalitetskontrol
Farve Hvid
Tæthed 1,581 g/cm3
Analyseprocentområde >98%
Mængde 25 g
Formel vægt 204.9
Fysisk form Krystallinsk pulver